3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909225-25G OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA 435 EUR
APOSOR909225-25G APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13196469
Núm. CAS: 26926-55-6