4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA 74.1 EUR
APOSOR909235-1G APOSOR909235-5G
4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
4,5-Dichloro-o-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855825
Núm. CAS: 2387-08-8