Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 60.9 EUR
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico 97%
Ácido 1-fenilciclohexanocarboxilico
Formula: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037152
Núm. CAS: 1135-67-7