1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 58 EUR
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,1078 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443165
Núm. CAS: 151157-49-2