4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909279-25G OR909279-5G
APOSOR909279-25GEA 323 EUR
APOSOR909279-25G APOSOR909279-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014565
Núm. CAS: 2305-79-5