5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909285-1G OR909285-5G
APOSOR909285-1GEA 0 EUR
APOSOR909285-1G APOSOR909285-5G
5-Isopropyl-1H-pyrazole 98%
5-Isopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16556133
Núm. CAS: 49633-25-2