4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909286-1G OR909286-5G
APOSOR909286-1GEA 0 EUR
APOSOR909286-1G APOSOR909286-5G
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16249535
Núm. CAS: 60061-60-1