tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 40.6 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 47…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861741
Núm. CAS: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III