5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 49.3 EUR
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00754728
Núm. CAS: 5400-75-9