5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909348-10G OR909348-1G OR909348-5G
APOSOR909348-10GEA 754 EUR
APOSOR909348-10G APOSOR909348-1G APOSOR909348-5G
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride 97%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295092
Núm. CAS: 1226808-56-5