6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909350-1G OR909350-25G OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA 109 EUR
APOSOR909350-1G APOSOR909350-25G APOSOR909350-5G
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143570
Núm. CAS: 221548-24-9