1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909353-1G
OR909353-5G
APOSOR909353-1GEA
42.2
EUR
APOSOR909353-1G
APOSOR909353-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₇H₁₀N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06260724 Núm. CAS: 313735-67-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...