1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909354-1G OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA 111 EUR
APOSOR909354-1G APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03727244
Núm. CAS: 473249-36-4