5-Bromo-2-metilbenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-tolualdehído, 5-Bromo-o-tolualdehído
OR909370-5G
APOSOR909370-5GEA 91.5 EUR
APOSOR909370-5G
5-Bromo-2-metilbenzaldehído 97%
5-Bromo-2-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662390
Núm. CAS: 90050-59-2