4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR909386-1G OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA 56.7 EUR
APOSOR909386-1G APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
MW: 210,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15144645
Núm. CAS: 713141-12-9