3-Bromo-4-metilbenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 449 EUR
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-metilbenzaldehído 98%
3-Bromo-4-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971197
Núm. CAS: 36276-24-1