7-Metoxibenzofurano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909389-1G OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA 133 EUR
APOSOR909389-1G APOSOR909389-5G
7-Metoxibenzofurano 95%
7-Metoxibenzofurano
Formula: C₉H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01310825
Núm. CAS: 7168-85-6