1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-benzimidazolinone
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 53.8 EUR
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00224248
Núm. CAS: 3097-21-0