1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1-Methylpiperidino)ethanol, 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanol
OR909465-1G
APOSOR909465-1GEA 223 EUR
APOSOR909465-1G
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188565
Núm. CAS: 21156-84-3