Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 79.9 EUR
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977801
Núm. CAS: 128742-76-7