(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridazin-3-amine
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 34.8 EUR
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Formula: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Pto. de fusión: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02732844
Núm. CAS: 7145-60-0