7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-methoxynaphthalen-2(1H)-one
OR9096-25G
APOSOR9096-25GEA 85.7 EUR
APOSOR9096-25G
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona 96%
7-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. Ebullición: 124…126 °C/1,5mmHg
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001730
Núm. CAS: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1