1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR909607-1G OR909607-25G OR909607-5G
APOSOR909607-1GEA 109 EUR
APOSOR909607-1G APOSOR909607-25G APOSOR909607-5G
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formula: C₁₀H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115040
Núm. CAS: 154874-94-9