3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909633-1G OR909633-5G
APOSOR909633-1GEA 219 EUR
APOSOR909633-1G APOSOR909633-5G
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871647
Núm. CAS: 55330-52-4