2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propanenitrile
OR909663-1G OR909663-5G
APOSOR909663-1GEA 94.4 EUR
APOSOR909663-1G APOSOR909663-5G
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
2-Methylbenzoylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02260802
Núm. CAS: 35276-81-4