Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909670-1G OR909670-5G
APOSOR909670-1GEA 145 EUR
APOSOR909670-1G APOSOR909670-5G
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08533270
Núm. CAS: 78208-72-7