8-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 261 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
8-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 48…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411220
Núm. CAS: 5309-19-3