4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909746-25G OR909746-5G
APOSOR909746-25GEA 0 EUR
APOSOR909746-25G APOSOR909746-5G
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008399
Núm. CAS: 5961-59-1