3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
OR909779-5G
APOSOR909779-5GEA 224 EUR
APOSOR909779-5G
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Formula: C₇H₈ClN₃
MW: 169,6100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800959
Núm. CAS: 941294-45-7