6-Hidroxicumarina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hidroxi-2-benzopirona
OR9098-25G OR9098-5G OR9098-250MG OR9098-1G OR9098-10G
APOSOR9098-25GEA 654 EUR
APOSOR9098-25G APOSOR9098-5G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-1G APOSOR9098-10G
6-Hidroxicumarina 97%
6-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 249…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00630040
Núm. CAS: 6093-68-1