2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Bromo-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
OR909814-10G
OR909814-1G
OR909814-5G
APOSOR909814-10GEA
539
EUR
APOSOR909814-10G
APOSOR909814-1G
APOSOR909814-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formula:
C₅H₇BrN₂O MW: 191,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06804929 Núm. CAS: 214614-81-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...