1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909839-10G OR909839-1G OR909839-5G
APOSOR909839-10GEA 719 EUR
APOSOR909839-10G APOSOR909839-1G APOSOR909839-5G
1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
1-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699658
Núm. CAS: 102563-84-8