1-(3-Cloro-2-metilfenil)pirrolidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 632 EUR
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Cloro-2-metilfenil)pirrolidina 97%
1-(3-Cloro-2-metilfenil)pirrolidina
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972165
Núm. CAS: 1020253-09-1