5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Ethyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole
OR909868-1G OR909868-5G
APOSOR909868-1GEA 145 EUR
APOSOR909868-1G APOSOR909868-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972167
Núm. CAS: 81386-31-4