Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909920-10G OR909920-1G OR909920-5G
APOSOR909920-10GEA 416 EUR
APOSOR909920-10G APOSOR909920-1G APOSOR909920-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778354
Núm. CAS: 6188-43-8