6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909921-1G OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA 112 EUR
APOSOR909921-1G APOSOR909921-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909649
Núm. CAS: 29096-59-1