6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909923-1G OR909923-5G
APOSOR909923-1GEA 168 EUR
APOSOR909923-1G APOSOR909923-5G
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
6-Methyl-3-isoquinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546459
Núm. CAS: 51463-11-7