8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909941-1G OR909941-5G
APOSOR909941-1GEA 219 EUR
APOSOR909941-1G APOSOR909941-5G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699667
Núm. CAS: 1033202-04-8