1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909962-1G OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA 172 EUR
APOSOR909962-1G APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
1-Methyl-3-isoquinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053887
Núm. CAS: 16535-89-0