5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909965-1G OR909965-5G
APOSOR909965-1GEA 174 EUR
APOSOR909965-1G APOSOR909965-5G
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03232871
Núm. CAS: 7064-34-8