Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 206 EUR
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico 97%
Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016561
Núm. CAS: 1505-50-6