6,8-Dichloroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 190 EUR
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040711
Núm. CAS: 703-66-2