N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-N-pyridin-3-yl-propionamide, 2,2-Dimehtyl-N-pyridin-3-yl-propionamide
OR909970-100G OR909970-25G
APOSOR909970-100GEA 336 EUR
APOSOR909970-100G APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00996243
Núm. CAS: 70298-88-3