3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 754 EUR
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08446383
Núm. CAS: 31301-39-0