4-Aminobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9100-25G OR9100-100G
APOSOR9100-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9100-25G APOSOR9100-100G
4-Aminobenzonitrilo
4-Aminobenzonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007821
Núm. CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III