2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 197 EUR
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formula: C₄Cl₂N₂S
MW: 179,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669569
Núm. CAS: 82554-18-5