6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910055-1G OR910055-5G
APOSOR910055-1GEA 102 EUR
APOSOR910055-1G APOSOR910055-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663806
Núm. CAS: 874-38-4