Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910077-1G OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA 190 EUR
APOSOR910077-1G APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00726295
Núm. CAS: 23031-78-9