4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR910091-25G
APOSOR910091-25GEA 150 EUR
APOSOR910091-25G
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,0265 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00985488
Núm. CAS: 5775-82-6