3-Furoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl furan-3-carboxylate
OR910096-100G OR910096-25G
APOSOR910096-100GEA 567 EUR
APOSOR910096-100G APOSOR910096-25G
3-Furoato de metilo 98%
3-Furoato de metilo
Formula: C₆H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203671
Núm. CAS: 13129-23-2